Documenti
487201
Sigma-Aldrich
1,2-Propane(diol-d2)
98 atom % D
Sinonimo/i:
Propylene glycol-(OD)2
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OD)CH2OD
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
P. eboll.
187 °C (lit.)
Punto di fusione
−60 °C (lit.)
Densità
1.063 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]OCC(C)O[2H]
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i4D,5D
DNIAPMSPPWPWGF-KFRNQKGQSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103.00 °C - closed cup