471593
N,N-Diethylhydroxylamine
≥98%
Sinonimo/i:
N-Hydroxydiethylamine, DEHA, Diethylhydroxylamine
About This Item
Densità del vapore
3.07 (vs air)
Tensione di vapore
4 mmHg ( 0 °C)
Saggio
≥98%
Limite di esplosione
10 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.420 (lit.)
P. eboll.
125-130 °C (lit.)
Punto di fusione
−26-−25 °C (lit.)
Densità
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(O)CC
InChI
1S/C4H11NO/c1-3-5(6)4-2/h6H,3-4H2,1-2H3
FVCOIAYSJZGECG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
45 °C - closed cup