466212
1,1,2-Trichloroethane
contains ≤3% 2-propanol as stabilizer, 97%
Sinonimo/i:
β-Trichloroethane, Vinyltrichloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
contiene
≤3% 2-propanol as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.471 (lit.)
P. eboll.
110-115 °C (lit.)
Densità
1.435 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCC(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3/c3-1-2(4)5/h2H,1H2
UBOXGVDOUJQMTN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Advanced Material Development: Research into the synthesis of UiO-66 3D photonic crystals highlights the use of 1,1,2-Trichloroethane in the creation of new materials for efficient vapor detection, supporting advancements in sensor technology (Wang et al., 2022).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Protocolli
US EPA Method TO-17: GC Analysis of Volatiles on VOCOL® after Collection/Desorption using Air Toxics Tube