Key Documents
456144
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Descrizione
Specific optical acitvity ([α]24/D ·42.1°, neat)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. eboll.
63 °C/37 mmHg (lit.)
Densità
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)OC[C@@H](CCl)O1
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
BNPOTXLWPZOESZ-RXMQYKEDSA-N
Applicazioni
(S)-(−)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane can be used as a building block in the synthesis of hydroxylated polyamine analogs of biological importance.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup