448125
Piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8 dihydrochloride
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
Cl.Cl.[2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])NC1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10N2.2ClH/c1-2-6-4-3-5-1;;/h5-6H,1-4H2;2*1H/i1D2,2D2,3D2,4D2;;
CVVIJWRCGSYCMB-VHGLFXLXSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3