438626
4-Hydroxy-3-nitrocoumarin
98%
Saggio
98%
Punto di fusione
172 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC1=C(C(=O)Oc2ccccc12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H5NO5/c11-8-5-3-1-2-4-6(5)15-9(12)7(8)10(13)14/h1-4,11H
NZQAQAUWFHMVEM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 4-chloro-3-nitrocoumarin
- 2-unsubstituted 3-nitrochromone
- 4-amino-3-nitrocoumarins
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3