Key Documents
430730
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl p-toluenesulfonate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H18O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
47-49 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC2COC(C)(C)O2
InChI
1S/C13H18O5S/c1-10-4-6-12(7-5-10)19(14,15)17-9-11-8-16-13(2,3)18-11/h4-7,11H,8-9H2,1-3H3
SRKDUHUULIWXFT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Optically active phthalocyanines.
Kobayashi N.
Coordination Chemistry Reviews, 219, 99-123 (2001)
N M Carballeira
Progress in lipid research, 41(6), 437-456 (2002-08-10)
Methoxylated lipids have been reviewed emphasizing the alkylglycerol ethers and fatty acids bearing the methoxy group in the alkyl chain. The literature on methoxylated lipids and their derivatives has been divided into four main groups, namely 2-methoxylated alkyl glycerols, omega-methoxylated