Documenti
412821
Sigma-Aldrich
Octyl/decyl glycidyl ether
technical grade
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
technical grade
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.442 (lit.)
Densità
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCOCC1CO1.CCCCCCCCCOCC2CO2.CCCCCCCCCCOCC3CO3
InChI
1S/C13H26O2.C12H24O2.C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-11-13-12-15-13;1-2-3-4-5-6-7-8-9-13-10-12-11-14-12;1-2-3-4-5-6-7-8-12-9-11-10-13-11/h13H,2-12H2,1H3;12H,2-11H2,1H3;11H,2-10H2,1H3
ROYIYXFLFCALMQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup