411795
Vinyl decanoate
contains monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, >99%
Sinonimo/i:
Vinyl n -decanoate, Vinyl caprate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99%
Forma fisica
liquid
contiene
monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. eboll.
119-120 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC(=O)OC=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h4H,2-3,5-11H2,1H3
CMDXMIHZUJPRHG-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves