Documenti fondamentali
383244
Sigma-Aldrich
Tantalum(V) methoxide
About This Item
Formula condensata:
Ta(OCH3)5
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.12
Beilstein:
3675458
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
solid
Livello qualitativo
Composizione
Ta, 52.4-55.7% gravimetric
Impiego in reazioni chimiche
core: tantalum
reagent type: catalyst
Impurezze
≤2% Cl
Stringa SMILE
CO[Ta](OC)(OC)(OC)OC
InChI
1S/5CH3O.Ta/c5*1-2;/h5*1H3;/q5*-1;+5
QASMZJKUEABJNR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)