382957
2,6-Difluoronitrobenzene
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.494 (lit.)
P. eboll.
91-92 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.503 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1c(F)cccc1F
InChI
1S/C6H3F2NO2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9(10)11/h1-3H
SSNCMIDZGFCTST-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges