Documenti
374199
Sigma-Aldrich
1-Octanesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.74
Beilstein:
1763921
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.460 (lit.)
P. eboll.
75 °C/0.03 mmHg (lit.)
Densità
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H17ClO2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11/h2-8H2,1H3
WIVNTNLDTMNDNO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-Octanesulfonyl chloride is suitable for use in the preparation of 1-alkyl-3-methylimidazolium alkylsulfonates (ionic liquids).
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Marijana Blesic et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 11(21), 4260-4268 (2009-05-22)
Anionic and cationic alkyl-chain effects on the self-aggregation of both neat and aqueous solutions of 1-alkyl-3-methylimidazolium alkylsulfonate salts ([C(n)H(2n+1)mim][C(m)H(2m+1)SO(3)]; n = 8, 10 or 12; m = 1 and n = 4 or 8; m = 4 or 8) have