368210
Ethyl 2-(trimethylsilylmethyl)acrylate
97%
Sinonimo/i:
2-(Trimethylsilylmethyl)acrylic acid ethyl ester, Ethyl 2-(trimethylsilylmethyl)propenoate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
P. eboll.
70-72 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(=C)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H18O2Si/c1-6-11-9(10)8(2)7-12(3,4)5/h2,6-7H2,1,3-5H3
HSEYTIDQGJXPIF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
61 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter