362220
2-tert-Butylaniline
98%
Sinonimo/i:
1-Amino-2-tert-butylbenzene, 2-(1,1-Dimethylethyl)aniline, 2-(1,1-Dimethylethyl)benzenamine, 2-tert-Butylphenylamine, o-tert-Butylaniline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.545 (lit.)
P. eboll.
123-124 °C/17 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−60 °C (lit.)
Densità
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccccc1N
InChI
1S/C10H15N/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h4-7H,11H2,1-3H3
AEIOZWYBDBVCGW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter