Key Documents
316717
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2-methylpropyl chloroformate
98%
About This Item
Formula condensata:
ClCO2CH(Cl)CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
Densità
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)C(Cl)OC(Cl)=O
InChI
1S/C5H8Cl2O2/c1-3(2)4(6)9-5(7)8/h3-4H,1-2H3
BOGLZTPABVHWDD-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter