Documenti
274593
Sigma-Aldrich
Diethylenetriaminepentaacetic acid iron(III) disodium salt hydrate
98%
Sinonimo/i:
Disodium iron(III) pentetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18FeN3Na2O10 · xH2O
Peso molecolare:
490.13 (anhydrous basis)
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN1CCN2CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC(=O)C2)CC([O-])=O
InChI
1S/C14H23N3O10.Fe.2Na.H2O/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27;;;;/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);;;;1H2/q;+3;2*+1;/p-5
QPJPBTBEMHBPHZ-UHFFFAOYSA-I
Applicazioni
Diethylenetriaminepentaacetic acid iron(III) disodium salt hydrate may be used in chemical synthesis studies.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3