Key Documents
272132
Sigma-Aldrich
(4-Bromobutyl)triphenylphosphonium bromide
98%
Sinonimo/i:
NSC 84071
About This Item
Formula condensata:
Br(CH2)4P(C6H5)3Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
478.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
210-213 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].BrCCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H23BrP.BrH/c23-18-10-11-19-24(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22;/h1-9,12-17H,10-11,18-19H2;1H/q+1;/p-1
BJDNCJGRAMGIRU-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Azidification
  • C-H activation and β -elimination to product an eight-membered ring system
  • 1,3-Dipolar cycloaddition of azides onto alkenes
  • Stereoselective SmI2-mediated coupling of unsaturated carbonyl compounds and aldehydes
  • Synthesis of D-labeled methylenecyclobutane
  • Coupling reactions
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3