Documenti
227471
Sigma-Aldrich
Amyl acetate, mixture of isomers
Mixture of 2-methylbutyl acetate and n-pentyl acetate, 99%
Sinonimo/i:
Pentyl acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.402
Densità
0.876 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCCCOC(C)=O.CCC(C)COC(C)=O
InChI
1S/2C7H14O2/c1-4-6(2)5-9-7(3)8;1-3-4-5-6-9-7(2)8/h6H,4-5H2,1-3H3;3-6H2,1-2H3
LSUIXWQPOJYELL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Amyl acetate is an olfactant. The sensitivity of rat pups towards amyl acetate was studied.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Ontogeny of olfaction: development of the rats' sensitivity to urine and amyl acetate.
J R Alberts et al.
Physiology & behavior, 24(5), 965-970 (1980-05-01)