221600
4-Phenylsemicarbazide hydrochloride
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
215-217 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: freely soluble
water: freely soluble
Stringa SMILE
Cl.NNC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N3O.ClH/c8-10-7(11)9-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,8H2,(H2,9,10,11);1H
BNXHWDWODIHJEH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3