166650
Hexanenitrile
98%
Sinonimo/i:
1-Cyanopentane, Capronitrile, n-Amyl cyanide, n-Capronitrile, n-Pentyl cyanide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.406 (lit.)
P. eboll.
161-164 °C (lit.)
Punto di fusione
−80 °C (lit.)
Densità
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCC#N
InChI
1S/C6H11N/c1-2-3-4-5-6-7/h2-5H2,1H3
AILKHAQXUAOOFU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup