153591
Diphenylcarbamoyl chloride
98%
Sinonimo/i:
Chloroformic acid diphenylamide, Diphenylcarbamic chloride, NSC 6788
About This Item
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Solubilità
organic solvents: soluble
Stringa SMILE
ClC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10ClNO/c14-13(16)15(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
XNBKKRFABABBPM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges