139548
Di(ethylene glycol) divinyl ether
99%
Sinonimo/i:
3,6,9-Trioxaundeca-1,10-diene, Bis[2-(vinyloxy)ethyl] ether, DEGDVE
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. eboll.
198-199 °C (lit.)
Densità
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=COCCOCCOC=C
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
SAMJGBVVQUEMGC-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup