120685
N-Cyclohexylformamide
99%
Saggio
99%
Forma fisica
solid
P. eboll.
113 °C/700 mmHg (lit.)
Punto di fusione
36-41 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=CNC1CCCCC1
InChI
1S/C7H13NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2,(H,8,9)
SWGXDLRCJNEEGZ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADH1A(124) , ADH1B(125) , ADH1C(126) , ADH4(127) , ADH7(131) , EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves