Merck
Trasforma la ricerca neuroscientifica
Immunodosaggi ultrasensibili per neurologia
con tecnologia SMC™
Immunodosaggi ad alta sensibilità per la rivelazione di biomarcatori neurologici
Negli ultimi decenni i biomarcatori proteici sono diventati un obiettivo frequente della ricerca neurologica, in particolare in quanto target di potenziali terapie per condizioni come il morbo di Alzheimer, la sclerosi multipla e le lesioni cerebrali traumatiche. I recenti lavori in questo campo hanno iniziato a integrare lo studio dei campioni ematici per la ricerca di biomarcatori chiave. Questo perché i campioni sierici e plasmatici sono molto più facilmente accessibili e versatili rispetto al liquido cefalorachidiano (LCR), difficile da isolare dai pazienti e solitamente disponibile in quantità limitata. A causa della debole espressione di molti marcatori chiave, questo cambio di prospettiva ha richiesto lo sviluppo di saggi a sensibilità più elevata rispetto a quella raggiungibile con i metodi immunologici tradizionali.
Sfrutta la potenza dei kit SMC™ (Single Molecule Counting) per immunodosaggi ad alta sensibilità e misura in modo accurato e affidabile proteine chiave in ambito neurologico, dagli stati fisiologici a quelli patologici, avvalendoti della potente e intuitiva piattaforma per immunodosaggi SMCxPRO®.
Mediante questi saggi ultrasensibili è possibile analizzare biomarcatori neurologici chiave quali:
  • tau totale
  • fosfo-tau (T181)
  • beta-amiloide
  • alfa-sinucleina totale
  • fosfo-alfa-sinucleina (S129)
  • fattore neurotrofico cerebrale (BDNF)
  • proteina acida fibrillare gliale (GFAP)
  • catena leggera dei neurofilamenti (NF-L – presto in arrivo!)
Richiedi altre informazioni sui Kit per neurologia con tecnologia SMC™
I campi contrassegnati da un * sono necessari.
Iscriviti ad Analyte Update e
Analyte Quarterly
Non perderti gli ultimi sviluppi della ricerca nell’ambito degli immunodosaggi e scopri tutte le novità sui nostri prodotti iscrivendoti alla nostra newsletter Analyte Update o esplorando le nostre proposte per i saggi con tecnologia SMC™ su Analyte Quarterly.
Altri prodotti