SPECTROQUANT®光度法多参数水质分析仪器、测试盒与配件
Spectroquant® 系统包含多种高质量的测试试剂盒、可靠的仪器、定制的应用、以及用于安全光度分析的端到端分析质量保证(AQA)程序。
能够在比色杯中进行化学反应的测试试剂盒和用于读取结果的光度计是进行光度分析的关键。我们还可提供指导性的AQA程序和即用型标准溶液,确保出色的分析质量。除其他配件外,我们还提供连接软件以无缝导出您的测量结果。
相关产品资源
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Spectroquant®水质分析用光度计
利用Spectroquant®仪器可对水、食品及环境进行简单、安全、高效的测试。
- Spectroquant® Prove 100/300/600 分光光度计具有多种预编程方式,是进行废水、饮用水和工艺水分析的理想选择。Spectroquant® Prove Connect to LIMS软件可以轻松地自动将数据传输到您的电子实验室系统。
- Spectroquant® NOVA 60A滤光光度计提供优质的测量质量和简单的操作以及全流程的分析质量保证。
- Spectroquant® Move便携式比色计的防尘、防水性达到IP 68级别。Move 100提供100多种预编程和35种用户定义的饮用水和废水分析方法,可在现场快速进行分析。Move DC可快速提供五个关键消毒控制参数结果:氯、臭氧、二氧化氯、氰尿酸和pH。
- Spectroquant® 加热反应器经过优化可搭配Spectroquant®消解剂使用,也可按照COD消解法或Spectroquant® 消解包的要求进行快速加热预处理。
Spectroquant® 检测试剂盒
我们的即用型Spectroquant®试剂盒经过优化,可用于各种参数的光度分析。试剂盒包含所有需要的试剂、说明书和用于Spectroquant®光度计自动方法选择的条形码系统,确保测试结果准确可靠。Spectroquant® Prove的实时ID可提供有关保质期和批号的信息,有助于您的质量保证。
Spectroquant® Cell测试试剂盒将一次性试剂置于16毫米比色皿中。而Spectroquant® Reagent测试试剂盒可提供纯净的化学试剂,并可作为一种经济的替代品与任何形式的比色皿配合使用。已有多种Spectroquant® 测试试剂盒通过美国EPA批准或符合ISO标准,可确保结果可靠且可重复。