返回
绒毛膜促性腺激素,来源于人尿液,标准级
别名:
绒毛膜促性腺激素,来源于人尿液,标准级, 绒毛膜促性腺激素 人, HCG, 绒毛膜促性腺激素
CAS号:
9002-61-3
Products
产品分类
proteins (1)
品牌
Sigma-Aldrich (1)
颜色
制造商
物质形态
形式
质量水平
应用
API分类
标准物质类型
无菌性
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
230734
绒毛膜促性腺激素,来源于人尿液,标准级,
Chorionic Gonadotropin, Human Urine, Standard Grade, CAS 9002-61-3, is a native glycoprotein hormone that is synthesized by chorionic tissue of the placenta and found in urine during pregnancy.
展开
查看定价
1297001
绒毛膜促性腺激素,来源于人尿液,标准级,