有机合成砌块
![FPO tile 400 x 248 用于有机合成的样品杂环化合物合成砌块](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/fpo/fpo-400x248/fpo-400x248.png)
尽管在合成化学中总是不断有新的催化剂和试剂被发现,但科学家们仍在持续寻找适用于该研究的理想底物。有机合成砌块可能很容易被忽略,但获得到正确的底物与拥有能将其转化成所需目标的工具同等重要。
有机合成砌块是一类有机的官能团化分子,即有机合成的基本成分。它们可用于分子结构的自下而上模块化组装,例如超分子复合物、金属有机框架、有机分子构建体和纳米颗粒。因此,它们在药物化学、有机化学和材料化学中起到了基础性的作用。
我们可提供各种不同系列的有机合成砌块:
- 烷类
- 烯烃
- 炔烃
- 二烯烃
- 芳烃
- 砷化合物
- Baran官能化合成砌块
- Baran受阻胺
- 来自Liverpool ChiroChem的合成砌块和手性小分子
- 用于SuFEx的合成砌块下一代点击反应
- 碳鎓盐
- 羰基化合物
用我们的一站式化学试剂来激发您的化学合成。炔烃是Sonogashira偶联和点击化学中的重要底物。吡啶是用于多种不同合成靶标的极常见合成砌块。醛因其易于与各种亲核试剂反应,而一直是一类备受青睐的合成砌块。受阻胺一直很难通过现有的合成方法获得,但在合成、药物发现和农业科学中具有广泛的应用。通过将我们的核心产品与合作伙伴的各种不同化合物相结合,我们拥有了行业内最为全面的杂环化合物合成砌块组合。