Merck
1045508
USP
金硫代葡萄糖
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
(α-D-硫代吡喃葡萄糖)金, 金硫代葡萄糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H11AuO5S
CAS号:
分子量:
392.18
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
aurothioglucose
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
InChI
1S/C6H12O5S.Au/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(12)11-2;/h2-10,12H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-,6-;/m1./s1
InChI 密鑰
XHVAWZZCDCWGBK-WYRLRVFGSA-M
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
金硫代葡萄糖USP参考标准品的预期用途是USP规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
可能适用相应的销售限制。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3