Key Documents
带瓶塞的压盖瓶,8mm×35mm
volume 0.75 mL, clear glass
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121813
材料
clear glass
clear polyethylene plug
特點
closure type displacement plug for shell vial (included)
包裝
pkg of 1 × 1000 ea (24728)
pkg of 1 × 200 ea (24727)
小玻璃瓶外徑 × 高度
8 mm × 35 mm
容積
0.75 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • 1mL 8mm×35mm 的样品瓶壁厚均匀,顶部开口经退火处理
  • 样品瓶由化学性质稳定的低浸出硼硅酸盐玻璃制成
  • 每个套件均包括原色天然聚乙烯材质的压入式瓶盖
  • 这些产品可满足原始仪器生产商的要求,甚至高于他们的预期
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)