Merck
95659
Supelco
1,7-辛二烯
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2=CH(CH2)4CH=CH2
CAS号:
分子量:
110.20
Beilstein:
605288
MDL號碼:
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
技術
HPLC: suitable
折射率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
114-121 °C (lit.)
密度
0.746 g/mL at 25 °C (lit.)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C=CCCCCC=C
InChI
1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
InChI 密鑰
XWJBRBSPAODJER-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
50.0 °F - closed cup
閃點(°C)
10 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)