Key Documents
814715
TSKgel® SP-5PW (20) Bulk Media
phase sulfonic acid, bottle of 1 L, 20 μm particle size
别名:
TSKgel® SP-5PW Bulk Media
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
產品線
TSKgel®
形狀
slurry
特點
counter ion Na+
包裝
bottle of 1 L
製造商/商標名
Tosoh 14715
參數
20 bar max. pressure
技術
LPLC: suitable
基質
hydroxylated methacrylic polymer
基質活性組
sulfonic acid phase
粒徑
20 μm
工作pH值
2-13
分離技術
cation exchange
一般說明
TSKgel SP-5PW resin is a strong cation exchanger for biomolecule purification. Its small particle size makes it an excellent choice for polishing and high performance resolution steps. It has the same selectivity as the larger particle Toyopearl SP-650 resin.
外觀
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
103.1 °F
閃點(°C)
39.5 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)