Key Documents
502561
Upchurch Microtight® 连接短管
I.D. 0.007 in. (178 μm), yellow
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
材料
yellow
包裝
pkg of 10 ea
內徑
0.007 in. (178 μm)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
所有 Microtight 接头都可与这些 PEEK 连接短管配套使用,用以连接毛细管。外径均为 0.025 英寸;通常选用 0.002-0.003 英寸内径,即略大于毛细管外径。以色码标记。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Microtight is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)