Key Documents
49112-U
Supelco
EPA 8260替代标准混标 CRM,高浓度
certified reference material, 10,000 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
77101502
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
agency
EPA 8260
610
產品線
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特點
standard type surrogate
包裝
ampule of 1 mL
濃度
10,000 μg/mL in methanol
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
格式
multi-component solution
儲存溫度
2-8°C
一般說明
EPA Method 8260 Surrogate Standards Mix High Concentration 是一种多组分溶液,包含经认证的标准物质 (CRM),例如 4-溴氟苯、二溴氟甲烷、1,2-二氯乙烷-d4, 和甲苯-d8
US EPA 8000 系列方法是用于识别和量化 EPA′s 附录 VIII 和附录 IX列表中所列出的,在活跃的危险处理、储存和处置场所的固体废物和地下水中存在的卤化和芳香族挥发性有机化合物 (VOC) 的一种分析方法。
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品的分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
其他說明
本认证参考材料是根据国际标准化组织指南 17034国际标准化组织/国际电工委员会17025 生产和认证的。所有关于客户关系管理的信息都可以在分析证书上找到。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
说明
    4-Bromofluorobenzene
    Dibromofluoromethane
    1,2-Dichloroethane-d4
    Toluene-d8
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)