Key Documents
28523-U
Supelco
带微型连接头的 ATIS 萃取玻璃器具
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104008
NACRES:
NB.24
接頭
connector (20/20)
應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
一般說明
使用 ATIS 将样品热萃取到吸附管中。玻璃器具中的开孔可以使最大 1/2 英寸 (13mm) 直径以及最长 3 英寸 (76mm) 的固体样品插入玻璃器具中。萃取玻璃器可以非常容易地滑入 ATIS 加热块中。玻璃接头具有两种型号。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)