Key Documents
28411-U
Supelco
6.35 mm/6.35 mm 结合
PTFE, pk of 3
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
13111000
NACRES:
NB.21
材料
PTFE
描述
for connecting glass dioxin columns and reversible tubes with 6.35 mm stem O.D.
包裝
pk of 3
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
應用
food and beverages
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)