主要文件
Z329517
BRAND®容量瓶,PP
volume 25 mL, accuracy: 0.08 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
polypropylene
接合處
joint ST/NS neck10/19
無菌
non-sterile
特點
class B DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
包裝
pack of 1
製造商/商標名
BRAND
體積測量範圍
25 mL, accuracy: 0.08 mL
高度
108 mm
容量
25 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
带有PP塞的容量瓶。符合DIN EN ISO 1042 B类标准的误差极限。由高清晰度PP制成,已校准为包含(TC,In)。高质量蓝色标记和铭文。可暴露在最高60°C的温度下而不导致永久超出误差极限。建议清洁最高至60°C以保留标记和铭文。
其他說明
BR36020 (India)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.