Merck
SML2781
Sigma-Aldrich
NV-5440
≥98% (HPLC)
别名:
2-[4-[5-[[4-(2-Cyanophenyl)-1-piperazinyl]methyl]-2,4-dimethylbenzoyl]-1-piperazinyl]-benzenesulfonamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C31H36N6O3S
分子量:
572.72
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1=C(C=C(C(C)=C1)CN2CCN(CC2)C3=C(C=CC=C3)C#N)C(N4CCN(CC4)C5=CC=CC=C5S(N)(=O)=O)=O
生化/生理作用
NV-5440 is a cell penetrant, potent and selective class I glucose transporters (GLUT1) inhibitor that selectively inhibits mTORC1 pathway in vivo. NV-5440 acts as a potent inhibitor of glycolysis in cells.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3