Key Documents
SAB2108467
Sigma-Aldrich
抗-GLI2
IgG fraction of antiserum
别名:
抗 THP1, 抗 THP2, 抗HPE9
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
133 kDa
物種活性
human
濃度
0.5-1 mg/mL
技術
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
登錄號
NM_030379
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GLI2(2736)
免疫原
针对人GLI2 N末端区域的合成肽
生化/生理作用
GLI2可编码属于Gli家族的C2H2型锌指蛋白亚类的蛋白。该亚类的成员被表征为可通过锌指基序结合DNA的转录因子。这些基序中包含保守的H-C链。Gli家族锌指蛋白是音猬因子(Shh)信号转导的介体,在胚胎癌细胞中被认为是一种有效的癌基因。该基因编码的蛋白质定位于细胞质,并可激活修补的果蝇同源物(PTCH)基因的表达。它还被认为在胚胎发生过程中起作用。编码的蛋白质与几种表型有关-Greig端部多发性并指综合征、Pallister-Hall综合征、前轴多指型IV、后轴多指型A1和B。
序列
合成肽位于以下区域内: RNDVHLRTPLLKENGDSEAGTEPGGPESTEASSTSQAVEDCLHVRAIKTE
外觀
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3