Merck
P3818
Sigma-Aldrich
蛋白质二硫化异构酶 来源于牛肝脏
≥100 units/mg protein, lyophilized powder
别名:
PDI
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
形狀
lyophilized powder
品質等級
比活性
≥100 units/mg protein
分子量
107 kDa
成份
Protein, ~10% Lowry
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C7H5Cl2NO5S/c8-4-2-5(9)6(16(13,14)15-10)1-3(4)7(11)12/h1-2H,10H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
DHUYKLYJBKXDBM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
来自牛肝的蛋白质二硫键异构酶(PDI)是一种分子量107 kDa的同型二聚体,单体为57 kDa。等电点(pI)大约为4.2。该酶是一种糖蛋白,总碳水化合物含量为12%,由甘露糖、半乳糖、N-乙酰神经氨酸(NANA)和2-乙酰氨基-2-脱氧葡萄糖组成。PDI是一种广泛存在的氧化还原分子伴侣酶(redox chaperone enzyme)。它属于硫氧还蛋白超家族,并且高度保守。
應用
来自牛肝的蛋白质二硫键异构酶已被用于:
  • 研究PDI在寄生虫感染中的功能作用以及巨噬细胞PDI与恰氏利什曼原虫 (L. chagasi)之间的相互作用。
  • 用于生成二硫键的体外翻译反应
  • 胰岛素二硫化物还原试验和肽结合试验
  • 作为巯基-二硫键氧化还原酶活性测定的阳性对照
生化/生理作用
蛋白质二硫键异构酶(PDI)主要位于内质网(ER),在内质网上有助于蛋白质折叠和巯基-二硫键交换。它协助蛋白质在体外重新折叠,从而使重组蛋白质达到其天然状态。
蛋白质二硫键异构酶(PDI)具有C末端ER保留序列Lys-Asp-Glu-Leu。 它具有活性,可在胞内运输至不同的细胞区室。 PDI支持衣原体、霍乱和白喉毒素在一些宿主中的内化(internalization)。PDI是辛德毕斯 (Sindbis) 病毒感染所必需的,并有助于减少HIV gp120蛋白硫醇(protein thiol)。 PDI通过促进配对二硫键 (disulfide pairing) 的快速重排来帮助形成正确的二硫键。
包裝
包装尺寸基于蛋白质含量。
物理性質
牛肝脏中的蛋白质二硫键异构酶 (PDI) 是一种分子量为 107 kDa 的同源二聚体(凝胶过滤),已报告单体的分子量为 57 kDa (SDS-PAGE)。该酶是总碳水化合物含量为 12% 的糖蛋白,由 4.6% 的甘露糖、2.5% 的半乳糖、1.4% 的 NANA 和 3.5% 的 2-乙酰胺基-2-脱氧葡萄糖组成。
單位定義
存在二硫苏糖醇的情况下,25°C、pH 7.5 下 ,1单位导致1.0 mg/mL 胰岛素溶液中 0.01/min的A 650 变化。
外觀
含磷酸钾缓冲盐和稳定剂的冻干粉。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Protein disulfide isomerase (PDI) associates with NADPH oxidase and is required for phagocytosis of Leishmania chagasi promastigotes by macrophages
Santos CXC, et al.
Journal of Leukocyte Biology, 86(4), 989-998 (2009)
Ribosome display: a technology for selecting and evolving proteins from large libraries
Dreier B and Pluckthun A
Methods in Molecular Biology, 283-306 (2011)
Recognition and ER Quality Control of Misfolded Formylglycine-Generating Enzyme by Protein Disulfide Isomerase
Schlotawa L, et al.
Testing, 24(1), 27-37 (2018)
Purification and characterization of a thiol: protein disulfide oxidoreductase from bovine liver.
Carmichael DF, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 252(20), 7163-7167 (1977)
Structural properties of homogeneous protein disulphide-isomerase from bovine liver purified by a rapid high-yielding procedure
Lambert N and Freedman RB
The Biochemical Journal, 213(1), 225-234 (1983)
商品
Oxidative stress is mediated, in part, by reactive oxygen species produced by multiple cellular processes and controlled by cellular antioxidant mechanisms such as enzymatic scavengers or antioxidant modulators. Free radicals, such as reactive oxygen species, cause cellular damage via cellular.