Merck
HPA007891
Sigma-Aldrich
抗-LPCAT2 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-AYTL1 兔抗, 抗-溶血磷脂酰胆碱酰基转移酶 2 2, 抗-酰基转移酶样1抗体
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.43
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
rat, human
加強驗證
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原序列
FALFDRNHDGSIDFREYVIGLAVLCNPSNTEEIIQVAFKLFDVDEDGYITEEEFSTILQASLGVPDLDVSGLFKEIAQGDSISYEEFKSFALKHPEYAKIFTTYLDLQTCHVFSLPKEVQTTPSTASNKVSPE
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... LPCAT2(54947)
一般說明
LPCAT2(溶血磷脂酰胆碱酰基转移酶 2)基因编码一种属于溶血磷脂酰基转移酶家族的蛋白质。它包含 LPLAT、EF 手状和 KKXX 基序,并位于 ER。该基因定位于人类染色体16q12.2。它在驻留型巨噬细胞和酪蛋白诱导的中性粒细胞中表达最多。它还在皮肤、结肠、脾脏和巯基乙酸诱导的巨噬细胞中表达。
免疫原
溶血磷脂酰胆碱酰基转移酶2重组蛋白表位信号标签(PrEST)
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
在修饰途径中溶血磷脂酰胆碱酰基转移酶 2从 1-O-烷基-sn-甘油-3-磷酸胆碱处催化 PAF(血小板活化因子)生物合成。它还参与花生四烯酰辅酶 A 和溶血磷脂酰胆碱合成甘油磷脂前体,负责将 lyso-PAF转化为 1-O-烷基-2-酰基-sn-甘油-3-磷酸胆碱 (PC)——这是细胞膜的主要成分和 PAF 前体。其表达是由细菌感染,而非病毒感染诱导产生。它在膜的生物发生、炎症细胞的膜稳态中发挥作用。它在脂多糖的急性炎症刺激下利用乙酰辅酶A 产生 PAF。该酶经历 p38 丝裂原活化的蛋白激酶 (MAPK) 依赖性磷酸化和活化。其活性依赖于钙。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
对应抗原APREST71320
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
访问文档库
Hideo Shindou et al.
The Journal of biological chemistry, 284(1), 1-5 (2008-08-23)
Cell membranes contain several classes of glycerophospholipids, which have numerous structural and functional roles in the cells. Polyunsaturated fatty acids, including arachidonic acid and eicosapentaenoic acid, are located at the sn-2 (but not sn-1)-position of glycerophospholipids in an asymmetrical manner.
Charlotte Stadler et al.
Nature methods, 10(4), 315-323 (2013-02-26)
Imaging techniques such as immunofluorescence (IF) and the expression of fluorescent protein (FP) fusions are widely used to investigate the subcellular distribution of proteins. Here we report a systematic analysis of >500 human proteins comparing the localizations obtained in live
Hanna-Mari Koskimaa et al.
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology, 19(8), 2003-2012 (2010-07-22)
Human papillomavirus can induce a stepwise progression of precursor lesions to carcinoma. Sensitive and specific molecular markers are needed to identify the cervical lesions (CIN) at risk for this progression. hTERT activation could be one indicator of a point of