等級
for molecular biology
形狀
powder
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Co+3]
InChI
1S/3ClH.Co.6H3N/h3*1H;;6*1H3/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI 密鑰
JXBGZYGSWFSYFI-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
六胺钴 (III) 被认为是完全溶剂化镁的类似物,能够激活一些需要镁的酶。在 DNA 缩合研究中是有用的。
應用
适用于
- DNA 缩合研究
- 诱导 DNA 从 B 型向 A 型或 Z 型转化
- 核酸晶体生长诱导
- 三级 tRNA 相互作用的稳定性
- 连接缓冲液的制备
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3