Merck
A9253
Sigma-Aldrich
L-氨基酸氧化酶 来源于东部菱背响尾蛇
Type I (dried venom)
别名:
L-AAO, L-氨基酸:氧气 氧化还原酶(脱氨)
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
生物源
Crotalus adamanteus
品質等級
種類
Type I (dried venom)
Type I
形狀
powder
分子量
~130 kDa
溶解度
H2O: soluble 1.0 mg/mL, clear(lit.)
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
L-氨基酸氧化酶(LAAO)是一种黄素蛋白,分子量为130 kDa。它由两个大约70 kDa的不同亚基组成。全酶的每个分子都有两个黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)分子。LAAO是一种糖蛋白,含有大约2-5%的碳水化合物,包括唾液酸。最适pH约为7.5。除微生物和动物组织外,它还存在于许多蛇毒液中,尤其是在肾脏中。在N-末端区域,它有一个带谷氨酸残基的βαβ结构域。LAAO使毒液呈黄色。
應用
来自响尾蛇的L-氨基酸氧化酶已被用于定量测定亚胺脱氨酶活性中的rid 蛋白质。
L-氨基酸氧化酶 (LAAO) 可用于将L-氨基酸转化为相应的α-酮酸。来自Sigma的L-氨基酸氧化酶已被用于亮氨酸氨基肽酶(LAP)活性测定。该酶为固定化酶,可用于化学发光检测酶促流动注射方法中进行L-丙氨酸的现场测定。
生化/生理作用
来自响尾蛇的L-氨基酸氧化酶(LAAO)需要Mg2 +才能激活。N末端区域对于FAD的结合是必不可少的。通过LAAO的氧化反应生成的 H2O2可防止血小板聚集,并引起水肿和细胞凋亡。乙二胺四乙酸(EDTA)和苯甲基磺酰氟(PMSF)可抑制LAAO的活性。
準備報告
溶于 1 mg/mL 浓度的水中,形成澄清溶液。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
The venom-gland transcriptome of the eastern diamondback rattlesnake (Crotalus adamanteus)
Rokyta DR, et al.
BMC Genomics, 13(1), 312-312 (2012)
An enzymatic flow-injection procedure with chemiluminescence detection for on-site determination of L-alanine in synthesis process
Borges EP and Reis BF
Journal of the Brazilian Chemical Society, 16(6), 1226-1232 (2005)
Snake venom L-amino acid oxidases: trends in pharmacology and biochemistry
Izidoro LFM, et al.
BioMed Research International, 2014(15), 7546-7551 (2014)
Characterization of L-amino Acid Oxidase Derived from Crotalus adamanteus Venom: Procoagulant and Anticoagulant Activities
Nielsen VG
International Journal of Molecular Sciences, 20(19), 4853-4853 (2019)
Crystalline L-amino acid oxidase of Crotalus adamanteus
Wellner D and Meister A
The Journal of Biological Chemistry, 235(7), 2013-2018 (1960)