Merck
53086
Supelco
(S)-3-羟基丁酸
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8O3
CAS号:
分子量:
104.10
Beilstein:
1720567
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
化驗
≥97.0% (HPLC)
形狀
solid
光學活性
[α]/D 24.0 to 26.0°, c = 6 in H2O
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChI 密鑰
WHBMMWSBFZVSSR-VKHMYHEASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)