Key Documents
51094
Supelco
醋酸氯己定
Good Laboratory Practice Standard, According to 40 CFR Part 160
别名:
氯己定 二乙酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H30Cl2N10 · 2C2H4O2
CAS号:
分子量:
625.55
分類程式碼代碼:
41116107
等級
certified reference material
API 家族
chlorhexidine
包裝
pkg of 500 mg
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C22H30Cl2N10.2C2H4O2/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;2*1-2(3)4/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*1H3,(H,3,4)
InChI 密鑰
WDRFFJWBUDTUCA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
標靶器官
Liver,Teeth
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)