產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
格式
single component solution
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1ccc2cc3c(ccc4ccccc34)c5CCc1c25
InChI
1S/C21H16/c1-13-6-7-15-12-20-17-5-3-2-4-14(17)8-9-18(20)19-11-10-16(13)21(15)19/h2-9,12H,10-11H2,1H3
InChI 密鑰
PPQNQXQZIWHJRB-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2.0 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
实验方案
Chlorobenzilate; 4-Aminobiphenyl; 2-Fluorobiphenyl; N-Nitrosopyrrolidine; 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene; 3-Methylcholanthrene; Phenacetin