Merck
44948
Supelco
葡萄糖酸铁 水合物
别名:
葡糖酸亚铁 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H11O7)2Fe · aq
分子量:
446.14 (anhydrous basis)
Beilstein:
3805721
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
品質等級
損耗
5-15% loss on drying
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
SMILES 字串
[H]O[H].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Fe]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Fe.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;/m11../s1
InChI 密鑰
BJBSKTPEFSQVHL-XRDLMGPZSA-L
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)