化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1\N=N\c3ccc(c4ccccc34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O10S3.3Na/c23-16-7-5-11-9-12(33(24,25)26)10-18(35(30,31)32)19(11)20(16)22-21-15-6-8-17(34(27,28)29)14-4-2-1-3-13(14)15;;;/h1-10,23H,(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);;;/q;3*+1/p-3/b22-21+;;;
InChI 密鑰
SWGJCIMEBVHMTA-ZRUFZDNISA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 用分光光度法定量评估从果汁样品中使用透明聚合物基质提取的亮蓝、日落黄、丽春红4R和柠檬黄
- 采用带有可变波长紫外探测器的高效液相色谱(HPLC-VWUVD)测定从不同食品样品中通过液-液微萃取出来的五种合成食品色素
- 通过孔板上固相提取和带有背光源辅助检测器的薄层色谱法(TLC)同时分析不同食品样品中的五种水溶合成着色剂
- 通过HPLC结合二极管阵列检测器(DAD)或串联质谱仪(MS/MS)对高蛋白和高油脂的食品中添加的11中合成食用色素进行多残留分析
- 用NH2-氨丙基改性硅胶SPE柱从六种30个食品样品中提取八种合成食品染料,并通过RP-HPLC联用UV探测器进行定量
包裝
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
实验方案
Separation of Tartrazine; Amaranth; Indigo carmine; New Coccine; Sunset Yellow FCF; Allura Red AC; Fast Green FCF; Erioglaucine disodium salt; Erythrosin B sodium salt; Phloxine B; Rose bengal