Merck
00796
Sigma-Aldrich
1-乙基-3-甲基咪唑二氨腈
≥98.5% (HPLC/T)
别名:
EMIM DCA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H11N5
分子量:
177.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.5% (HPLC/T)
雜質
≤0.5% water
SMILES 字串
N#C[N-]C#N.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C2N3/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;3-1-5-2-4/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
MKHFCTXNDRMIDR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
1-乙基-3-甲基咪唑鎓二氰胺 (EMIM-DCA) 是一种离子液,通常用作各种化学反应中的溶剂以及电池和电容器中的电解质。由于无毒,它是公认的有机传统溶剂绿色替代品。
應用
1-乙基-3-甲基咪唑鎓二氰胺可用于开发聚乙烯醇基聚合物膜,用于有效分离CO2/H2
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
429.8 °F - closed cup
閃點(°C)
221 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)