文件
PBHK02510
Millipore
PES膜滤器,100 kDa NMWCO
Biomax®, filter diam. 25 mm
别名:
Biomax PES ultrafiltration membrane discs, Ultrafiltration Discs, 100 kDa NMW
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
polyethersulfone membrane
品質等級
製造商/商標名
Biomax®
技術
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
過濾器直徑
25 mm
過濾面積
4.1 cm2
孔徑
100 kDa NMWCO
運輸包裝
ambient
應用
100 kDa NMWL, Biomax polyethersulfone, 25 mm diameter
法律資訊
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1