Key Documents
8.41200
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
for synthesis
别名:
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
174.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
207-105-2
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
mp
156-159 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI 密鑰
XNTIGDVFBDJLTQ-UHFFFAOYSA-N
相关类别
一般說明
for synthesis
應用
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid for synthesis. CAS 434-75-3, molar mass 174.55 g/mol.
分析報告
Assay (acidimetric)≥ 98.0 %Melting range (lower value)≥ 156 °CMelting range (upper value)≤ 159 °CIdentity (IR)passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3